Propylencarbonat, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
429261000 429268000
429261000.EA 263 DKK
429261000. 429268000.
Propylencarbonat, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Kogepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 1,204 g/cm³
Flammepunkt: 116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %