Anisol, extra dry 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
429250010
429251000
429250010.EA
2190
DKK
429250010.
429251000.
Anisol, extra dry 99%, AcroSeal®
Anisol
Formel:
C₇H₈O Kogepunkt: 154 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –37 °C Massefylde: 0,99 g/cm³ Flammepunkt: 45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS-nummer: 100-66-3 UN nummer: 2222 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Non-volatile matter | ≤0.0003 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.0005 % |