Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
428951000 428958000
428951000.EA 678 DKK
428951000. 428958000.
Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in methanol, AcroSeal®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molekylvægt: 259.48 g/mol
Kogepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0.83 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
UN nummer: 3286
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M