7-Methoxy-2-naphthol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
428870050 428870250
ACRO428870050EA 321 DKK
ACRO428870050 ACRO428870250
7-Methoxy-2-naphthol 97%
7-Methoxy-2-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Smeltepunkt: 116…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075494
CAS-nummer: 5060-82-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure