Tributyl borat 98%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tri-n-butylborate
428661000 428668000
428661000.EA 286 DKK
428661000. 428668000.
Tributyl borat 98%, AcroSeal®
Tributyl borat
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
Kogepunkt: 230…235 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,853 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009434
CAS-nummer: 688-74-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %