9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
428610010 428610050
ACRO428610010EA 373 DKK
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formel: C₁₉H₁₃Br
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075522
CAS-nummer: 55135-66-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure