2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,8,9-Tris(2-methylpropyl)-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, Triisobutylphosphatrane, 2,8,9-Tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane, [Nitrilotrisethylenetris(isobutylimino)]phosphine
428250010 428250050
ACRO428250010EA 782 DKK
ACRO428250010 ACRO428250050
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane 97%
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Formel: C₁₈H₃₉N₄P
Molekylvægt: 342.51 g/mol
Kogepunkt: 110…118 °C (.5 mmHg)
Massefylde: 0.964 g/cm³
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840347
CAS-nummer: 331465-71-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 15.70 to 17.01 % N