Dipropylenglycol monomethylether (mix af isomere) 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
428200010 428200050
ACRO428200010EA 475 DKK
ACRO428200010 ACRO428200050
Dipropylenglycol monomethylether (mix af isomere) 99%, pure
Dipropylenglycol monomethylether (mix af isomere)
Formel: C₇H₁₆O₃
Molekylvægt: 148.2001 g/mol
Kogepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0.95 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059604
CAS-nummer: 34590-94-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 % sum of isomers
Elemental Analysis ≥98.5 %