Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
426890010 426890050
ACRO426890010EA 353 DKK
ACRO426890010 ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formel: C₁₄H₃₂NO₂P
Kogepunkt: 85…90 °C (,2 mmHg)
Massefylde: 0,879 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153506
CAS-nummer: 137348-86-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %