5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 574 DKK
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 103 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,139 g/cm³
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010439
CAS-nummer: 3393-45-1
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %