(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan 90% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
426600050 426600250
ACRO426600050EA 936 DKK
ACRO426600050 ACRO426600250
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan 90% stabilised
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Formel: C₉H₁₈O₅Si
Kogepunkt: 95 °C (3 mmHg)
Massefylde: 1,059 g/cm³
Flammepunkt: 123 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00054803
CAS-nummer: 4369-14-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Stabilizer Stabilized with BHT