3-Chlor-4-formylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
426550010 426550050
ACRO426550010EA 371 DKK
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chlor-4-formylpyridin 97%
3-Chlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Kogepunkt: 225 °C
Smeltepunkt: 67…68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06200712
CAS-nummer: 72990-37-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %