2,2-Dimethylcyclohexanone
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
426500010 426500050
ACRO426500010EA 2190 DKK
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Kogepunkt: 169…170 °C (,8 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0,912 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134382
CAS-nummer: 1193-47-1
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %