Isoindoline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
426280010
426280050
ACRO426280010EA
753
DKK
ACRO426280010
ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Formel:
C₈H₉N Kogepunkt: 221 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 17 °C Massefylde: 1,05 g/cm³ Flammepunkt: 94 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00605324 CAS-nummer: 496-12-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |