Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
425960050 425960250
ACRO425960050EA 279 DKK
ACRO425960050 ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Kogepunkt: 114…140 °C (,3 mmHg)
Massefylde: 1,185 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673144
CAS-nummer: 19099-93-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %