3,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 781 DKK
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Smeltepunkt: 153…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016611
CAS-nummer: 26153-38-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %