4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
422500050 422500250
ACRO422500050EA 789 DKK
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilised
4-Vinylbenzyl acetate
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Kogepunkt: 125 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,53 g/cm³
Flammepunkt: >93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078265
CAS-nummer: 1592-12-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone