Tetraethoxysilan 98%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethylsilikat, TEOS
420360010 420361000
420360010.EA 691 DKK
420360010. 420361000.
Tetraethoxysilan 98%, AcroSeal®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molekylvægt: 208.33 g/mol
Kogepunkt: 166…169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Massefylde: 0.94 g/cm³
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
UN nummer: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA