Kaliummetaperiodat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
418291000 418295000
ACRO418291000EA 789 DKK
ACRO418291000 ACRO418295000
Kaliummetaperiodat ACS
Potassium periodate
Formel: KlO₄
Smeltepunkt: 582 °C
Massefylde: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011407
CAS-nummer: 7790-21-8
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 99.8 to 100.3 % (dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm