Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
414190010 414190100
ACRO414190010EA 180 DKK
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Formel: C₈H₁₄O₃
Kogepunkt: 67…70 °C (13 mmHg)
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008847
CAS-nummer: 55107-14-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %