Dichlormethan 99.9% stabilised, AcroSeal® til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med amylen ∼ 50 ppm
406910010 406910025
406910010.EA 528 DKK
406910010. 406910025.
Dichlormethan 99.9% stabilised, AcroSeal® til biokemi
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Kogepunkt: 39…40 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 1,325 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.85 %
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g