o-Cresol 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
405731000 405738000
405731000.EA 183 DKK
405731000. 405738000.
o-Cresol 99%, AcroSeal®
o-Cresol
Formel: C₇H₈O
Kogepunkt: 191 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002226
CAS-nummer: 95-48-7
UN nummer: 3455
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %