Majsolie
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
405430025 405435000
ACRO405430025EA 1480 DKK
ACRO405430025 ACRO405435000
Majsolie
Majsolie
Smeltepunkt: -10 °C
Massefylde: 0,92 g/cm³
Flammepunkt: >200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130865
CAS-nummer: 8001-30-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg