3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
399840010 399840050
ACRO399840010EA 374 DKK
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Formel: C₆H₁₁BrSi
Molekylvægt: 191.14 g/mol
Kogepunkt: 44…45 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1.351 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134460
CAS-nummer: 38002-45-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %