4-Brom-m-anisidin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
399810010 399810050
ACRO399810010EA 306 DKK
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Brom-m-anisidin 97%
4-Brom-m-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.05 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664063
CAS-nummer: 19056-40-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %