(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
399340010 399340050
ACRO399340010EA 1920 DKK
ACRO399340010 ACRO399340050
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% stabilised
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Formel: C₇H₁₀O₃
Smeltepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00078933
CAS-nummer: 60410-16-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)