4-Benzyloxy-1-butanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Benzyloxy)butan-1-ol, 1-Butanol, 4-(phenylmethoxy)-, 4-benzyloxy-butan-1-ol, 4-benzyloxybutanol
399120050
399120250
ACRO399120050EA
448
DKK
ACRO399120050
ACRO399120250
4-Benzyloxy-1-butanol 97%
4-Benzyloxy-1-butanol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Kogepunkt: 216…256 °C (760 mmHg) Massefylde: 1,026 g/cm³ Flammepunkt: 109 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00155211 CAS-nummer: 4541-14-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |