1-Butanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
398960010 398961000
398960010.EA 1420 DKK
398960010. 398961000.
1-Butanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 117.6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.81 g/cm³
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002964
CAS-nummer: 71-36-3
UN nummer: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %