5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
398650010 398650050 398652500
ACRO398650010EA 881 DKK
ACRO398650010 ACRO398650050 ACRO398652500
5-Bromoindole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00022705
CAS-nummer: 7254-19-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %