5-Bromoxindol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
398530010 398530050
ACRO398530010EA 319 DKK
ACRO398530010 ACRO398530050
5-Bromoxindol 97%
5-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Smeltepunkt: 219…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456998
CAS-nummer: 20870-78-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %