2-Nitroethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 429 DKK
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroethanol 97%
2-Nitroethanol
Formel: C₂H₅NO₃
Molekylvægt: 91.07 g/mol
Kogepunkt: 203…206 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1.292 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007405
CAS-nummer: 625-48-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %