Methylindol-6-carboxylat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 1H-indole-6-carboxylate
397930010
397930050
ACRO397930010EA
262
DKK
ACRO397930010
ACRO397930050
Methylindol-6-carboxylat 97%
Methylindol-6-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Smeltepunkt: 76…83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00211063 CAS-nummer: 50820-65-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 84 °C |
GC | ≥96.0 % |