1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 174 DKK
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formel: C₃H₄F₃I
Molekylvægt: 223.96 g/mol
Kogepunkt: 89…91 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.911 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038531
CAS-nummer: 460-37-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %