Ethanol absolut, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
397691000 397690010 397690025
397691000.EA 525 DKK
397691000. 397690010. 397690025.
Ethanol absolut, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Kogepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –114 °C
Massefylde: 0,79 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5%
Water ≤0.005%
Residue after evaporation ≤0.001%