N-Acetylguanidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
397440050 397440250
ACRO397440050EA 576 DKK
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formel: C₃H₇N₃O
Smeltepunkt: 181…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075615
CAS-nummer: 5699-40-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %