Cyclopentylisocyanat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
397370010 397370050
ACRO397370010EA 424 DKK
ACRO397370010 ACRO397370050
Cyclopentylisocyanat 97%
Cyclopentylisocyanat
Formel: C₆H₉NO
Kogepunkt: 147 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,986 g/cm³
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093695
CAS-nummer: 4747-71-1
UN nummer: 3080
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %