Kaliumacetat 99+% til molekylærbiologi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
397120010
397121000
397122500
ACRO397120010EA
1500
DKK
ACRO397120010
ACRO397121000
ACRO397122500
Kaliumacetat 99+% til molekylærbiologi
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Smeltepunkt: 292 °C Massefylde: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >250 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-nummer: 127-08-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |
Dnase,Rnase,Protease activity | None detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤4 ppm |