Chlorbenzen, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
396970010 396971000
396970010.EA 1950 DKK
396970010. 396971000.
Chlorbenzen, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Chlorbenzen
Formel: C₆H₅Cl
Molekylvægt: 112.56 g/mol
Kogepunkt: 131 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1.1075 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-nummer: 108-90-7
UN nummer: 1134
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered