Petroleumbenzin, 40…60 °C, extra dry (max. 50 ppm H₂O), AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
396920010 396921000
396920010.EA 1350 DKK
396920010. 396921000.
Petroleumbenzin, 40…60 °C, extra dry (max. 50 ppm H₂O), AcroSeal®
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 40…65 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,65 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
UN nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered