Dibutylether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Di-n-butyl ether
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 1690 DKK
396910010. 396910025. 396911000.
Dibutylether, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
Molekylvægt: 130.23 g/mol
Kogepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.768 g/cm³
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009461
CAS-nummer: 142-96-1
UN nummer: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01568
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %