(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
396620010 396620025 396621000
396620010.EA 1990 DKK
396620010. 396620025. 396621000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 78…80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm