tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: t-Butyllithium
396541000 396548000
396541000.EA 623 DKK
396541000. 396548000.
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Kogepunkt: 36…38 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,69 g/cm³
Flammepunkt: –56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008795
CAS-nummer: 594-19-4
UN nummer: 3394
ADR: 4.2,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M