Natriumtetrachloroaurat(III), monohydrat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
396270010 396270050
ACRO396270010EA 1550 DKK
ACRO396270010 ACRO396270050
Natriumtetrachloroaurat(III), monohydrat 98%
Natriumtetrachloroaurat(III), monohydrat
Formel: AuCl₄Na·H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149161
CAS-nummer: 29156-65-8
UN nummer: 1759
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)