2-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
393810010 393810050
ACRO393810010EA 435 DKK
ACRO393810010 ACRO393810050
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre 97%
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Molekylvægt: 205.93 g/mol
Smeltepunkt: 121…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320763
CAS-nummer: 175676-65-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %