3-Furaldehyde 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 255 DKK
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% stabilised
3-Furaldehyde
Formel: C₅H₄O₂
Kogepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010424
CAS-nummer: 498-60-2
UN nummer: 1199
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT