3,5-Dibrombenzaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 276 DKK
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibrombenzaldehyd 98+%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00156887
CAS-nummer: 56990-02-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %