(2-Bromethyl)cyclohexan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
392640050 392640250
ACRO392640050EA 578 DKK
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromethyl)cyclohexan 98%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Formel: C₈H₁₅Br
Molekylvægt: 191.11 g/mol
Kogepunkt: 209 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 1.221 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019398
CAS-nummer: 1647-26-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %