3-Brom-4-methylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 328 DKK
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Brom-4-methylpyridin 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Molekylvægt: 172.02 g/mol
Kogepunkt: 76 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1.549 g/cm³
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082592
CAS-nummer: 3430-22-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %