4-iodbiphenyl 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
392390010 392390050
ACRO392390010EA 278 DKK
ACRO392390010 ACRO392390050
4-iodbiphenyl 97+%
4-iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Kogepunkt: 320 °C
Smeltepunkt: 113 °C
Massefylde: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019028
CAS-nummer: 1591-31-7
UN nummer: 3077
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %