Thioxanthene 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391670010 391670050
ACRO391670010EA 757 DKK
ACRO391670010 ACRO391670050
Thioxanthene 98%
Thioxanthene
Kogepunkt: 340 °C (730 mmHg)
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046936
CAS-nummer: 261-31-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %